Få mere at vide
2,3-Butanedionmonoxim, 99%
Artikelnummer. 11496897
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496897 2500 g 2500g
11476897 100 g 100g
11486897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14339.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101,11 g/mol
2,3-Butanedionmonoxim er en reversibel hæmmer af myosin ATPase. Det bruges også som reagens til kolorimetrisk bestemmelse af urinstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-Butanedionmonoxim er en reversibel hæmmer af myosin ATPase. Det bruges også som reagens til kolorimetrisk bestemmelse af urinstof.
Opløselighed Opløseligt i vand
(50 g/l ved 20 °C)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-71-6
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00002116
InChI nøgle FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC navn (3E)-3-hydroxyiminobutan-2-on
SMIL CC(=O)C(\C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Butanedione monoxime
Smeltepunkt 74 °C til 77 °C
Kogepunkt 185 °C til 186 °C
Mængde 2500 g
Beilstein 605582
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (50 g/L ved 20 °C)
Formel vægt 101.11
Procent renhed 99%