Få mere at vide
2,3-Butanedion monoxim, 98%
Artikelnummer. 10113250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113250 100 g Plastflaske 100g
10591201 500 g Plastflaske 500g
11975651 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1007.48 DKK
    906.65 DKK / 100g
    Spare 100.83 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-71-6
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.11
MDL nummer MFCD00002116
InChI nøgle FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC navn (3E)-3-hydroxyiminobutan-2-on
SMIL CC(=O)C(\C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Butanedione monoxime
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 185 °C til 186 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(=NOH)COCH3
Mængde 100 g
Beilstein 01,772
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar til let diset
Formel vægt 101.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver