Få mere at vide
2,3-Butanedione-d6, TRC
Artikelnummer. 30341157
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30341157 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30341157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69003310MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Butanedione-d6
CAS 22026-37-5
Molekylær formel C4 2H6 O2
Mængde 10 mg
Synonym 2,3-Butanedione-1,1,1,4,4,4-d6 (8CI, 9CI, ACI), 2,3-Butanedione-d6 (6CI), 1,1,1,4,4,4-Hexadeuteriobutane-2,3-dione, Biacetyl-d6, Dimethylglyoxal-d6, 2,3-Butanedione-D6, Diacetyl-d6
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(=O)C(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,1,1,4,4,4-hexadeuteriobutane-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 92.13
Formel vægt 92.0744