missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Butanedione-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Butanedione-d6 |
| CAS | 22026-37-5 |
| Molekylær formel | C4 2H6 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Butanedione-1,1,1,4,4,4-d6 (8CI, 9CI, ACI), 2,3-Butanedione-d6 (6CI), 1,1,1,4,4,4-Hexadeuteriobutane-2,3-dione, Biacetyl-d6, Dimethylglyoxal-d6, 2,3-Butanedione-D6, Diacetyl-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,4,4,4-hexadeuteriobutane-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.13 |
| Formel vægt | 92.0744 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?