Få mere at vide
(±)-2,3-Butanediol, 98%
Artikelnummer. 15492729
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492729 100 g 100g
15402739 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66369.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 513-85-9 | C4H10O2 | 90,122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-85-9
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00004523
InChI nøgle OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
PubChem CID 262
ChEBI CHEBI:62064
IUPAC navn butan-2,3-diol
SMIL CC(C(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2,3-Butanediol
Smeltepunkt 25 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.002 g/mL
Kogepunkt 183 °C til 184 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.433
Mængde 100 g
Beilstein 969165
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske