missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Butane-d8-diol (mixture of stereoisomers), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Butanediol-d8 |
| CAS | 347841-77-4 |
| Molekylær formel | C4 D8 H2 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2,3-Butane-1,1,1,2,3,4,4,4-d8-diol (9 CI), 2,3-Butanediol-d8, 2,3-Butanediol-D8, 2,3-Butanediol-1,1,1,2,3,4,4,4-d8, 2,3-Butane-d8-diol |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,4,4,4-octadeuteriobutane-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.17 |
| Formel vægt | 98.118 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?