Få mere at vide
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 97%
Artikelnummer. 10676840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676840 1 g Glasflaske 1g
10525490 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433930010
CAS: 124215-44-7 | C9H18BBrO2 | 248,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124215-44-7
Molekylær formel C9H18BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 248.96
MDL nummer MFCD10567053
InChI nøgle CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
PubChem CID 14836669
IUPAC navn 2-(3-brompropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1770g/mL
Kogepunkt 61 °C til 64 °C (0,4 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.177
Formel vægt 248.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.