Få mere at vide
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 62563-07-9 |
| Molekylær formel | C6 H11 Br O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-1-2-6-8-4-5-9-6/h6H,1-5H2 |
| SMIL | BrCCCC1OCCO1 |
| IUPAC navn | 2-(3-bromopropyl)-1,3-dioxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.054 |
| Formel vægt | 193.994 |