Få mere at vide
2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo-pyridin-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo-pyridin-3-one |
| CAS | 1094305-62-0 |
| Molekylær formel | C9H10BrN3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrN3O/c10-5-3-7-13-9(14)12-6-2-1-4-8(12)11-13/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMIL | BrCCCN1N=C2C=CC=CN2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(3-bromopropyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.1 |
| Formel vægt | 255.0007 |