Få mere at vide
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, 98%, stabiliseret med kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10481654 1 g 1g
10705915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481654 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399730010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33821-94-2 | Molekylformel: C8H15BrO2 | Molekylvægt: 223,1 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33821-94-2
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.1
InChI nøgle HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromopropoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy oxane, 2-3-bromopropoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydropyran, 1-bromo-3-tetrahydropyranyloxypropane, 2-3-bromo-propoxy-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydro, acmc-1cjr6, 1-bromo-3-2-oxanyloxy propane
PubChem CID 2777988
IUPAC navn 2-(3-brompropoxy)oxan
SMIL C1CCOC(C1)OCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Navn note Stabiliseret med kaliumcarbonat
Tæthed 1.3140g/mL
Kogepunkt 64,5 °C (0,8 mmHg)
Flammepunkt 106 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.314
Formel vægt 223.1
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.