missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(3-Bromophenyl)benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Bromophenyl)benzimidazole |
| CAS | 77738-96-6 |
| Molekylær formel | C13 H9 Br N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzimidazole, NSC 128753 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16) |
| SMIL | Brc1cccc(c1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-(3-bromophenyl)-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.128 |
| Formel vægt | 271.995 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?