missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(3-Bromophenyl)benzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30344299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30344299 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6892302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromophenyl)benzimidazole
CAS 77738-96-6
Molekylær formel C13 H9 Br N2
Mængde 2.5 g
Synonym 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzimidazole, NSC 128753
InChI formel InChI=1S/C13H9BrN2/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
SMIL Brc1cccc(c1)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-(3-bromophenyl)-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 273.128
Formel vægt 271.995
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.