Få mere at vide
2-(3-Bromophenyl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30800390
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30800390 10 g 10g
30784815 500 g 500g
30787257 100 g 100g
30796156 25 g 25g
30794561 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30800390 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1101210g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
CAS 1878-67-7
Molekylær formel C8H7BrO2
MDL nummer MFCD00004330
Mængde 10 g
SMIL O=C(O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Procent renhed 98%