Få mere at vide
2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2-difluoroacetic acid |
| CAS | 1133116-05-8 |
| Molekylær formel | C9H4BrF5O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4BrF5O3/c10-5-3-4(8(11,12)7(16)17)1-2-6(5)18-9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17) |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1C(C(=O)O)(F)F)Br)OC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-[3-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2-difluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.02 |
| Formel vægt | 333.9264 |