Få mere at vide
2-[3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethyl-4(3H)-quinazolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-6-chloro-3,8-dimethyl-4(3H)-quinazolinone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12BrCl2N5O/c1-9-6-10(20)7-11-15(9)23-17(25(2)18(11)27)13-8-14(19)24-26(13)16-12(21)4-3-5-22-16/h3-8H,1-2H3 |
| Formel vægt | 462.9602 |
| Procent renhed | >95% |