Få mere at vide
2,3-bis(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378746
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378746 250 mg 250mg
11368746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19445.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1644-68-4
Molekylær formel C7H3F6N
Molekylvægt (g/mol) 215.098
MDL nummer MFCD03093763
InChI nøgle RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl, pubchem7694, acmc-209dra, bis trifluoromethyl pyridine, 2,3-bis trifluoromethyl pyridine #, pyridine,2,3-bis trifluoromethyl
PubChem CID 589865
IUPAC navn 2,3-bis(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt -2 °C
Kogepunkt 85 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Beilstein 1622028
Formel vægt 215.1
Procent renhed 97%