Få mere at vide
2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O6/c1-9(17)21-7-13-14(8-22-10(2)18)16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(13)19/h3-6H,7-8H2,1-2H3/q+2 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 306.0841 |