Få mere at vide
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile |
| CAS | 1428-67-7 |
| Molekylær formel | C15 H13 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Bis(p-hydroxyphenyl)propionitrile, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxyphenyl)benzenepropanenitrile, DPN |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c16-10-13(12-3-7-15(18)8-4-12)9-11-1-5-14(17)6-2-11/h1-8,13,17-18H,9H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CC(C#N)c2ccc(O)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 2,3-bis(4-hydroxyphenyl)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.27 |
| Formel vægt | 239.0946 |