Få mere at vide
2,3-Benzofuran, 99%
Artikelnummer. 10519800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10519800 10 mL Glasflaske 10ml
10371374 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105480100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-89-6
Molekylær formel C8H6O
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005847
InChI nøgle IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC navn 1-benzofuran
SMIL O1C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Benzofuran
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 173 °C til 175 °C
Flammepunkt 50 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5655 til 1,5675
Mængde 10 mL
Beilstein 17, 54
Merck Index 15, 1090
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i aq. alkaliske opløsninger
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Benzofuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.