Få mere at vide
2,3-Benzantracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509357 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
Artikelnummer. 10293980
Brand: Thermo Scientific Acros 105265000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-24-0
Molekylær formel C18H12
Molekylvægt (g/mol) 228.29
InChI nøgle IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
PubChem CID 7080
ChEBI CHEBI:32600
IUPAC navn tetracen
SMIL C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Benzanthracene
Smeltepunkt >300°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 05,IV,2545
Merck Index 15,6454
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Formel vægt 228.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Benzanthracene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.