Få mere at vide
2,3-Benzanthracen, 98%
Artikelnummer. 10293980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10293980 500 mg Glasflaske 500mg
10468050 1 g Glasflaske 1g
11954451 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10293980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105265000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-24-0
Molekylær formel C18H12
Molekylvægt (g/mol) 228.29
InChI nøgle IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
PubChem CID 7080
ChEBI CHEBI:32600
IUPAC navn tetracen
SMIL C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Benzanthracene
Smeltepunkt >300°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 05,IV,2545
Merck Index 15,6454
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Formel vægt 228.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Benzanthracene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.