missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(3-Aminopropylamino)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Aminopropylamino)ethanol |
| CAS | 4461-39-6 |
| Molekylær formel | C5 H14 N2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3-Diamino-N-(2-hydroxyethyl)propane, 1,3-Diamino-N-(hydroxyethyl)propane, 3-(2-Hydroxyethylamino)propylamine, 3-(Hydroxyethylamino)propanamine, Koei 3311, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-propanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)trimethylenediamine, N-(Aminopropyl)ethanolamine, N-(Hydroxyethyl)propane-1,3-diamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2 |
| SMIL | NCCCNCCO |
| IUPAC navn | 2-(3-aminopropylamino)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.18 |
| Formel vægt | 118.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?