missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(3-Aminophenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Aminophenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-amine |
| CAS | 13676-49-8 |
| Molekylær formel | C13H12N4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4/c14-9-3-1-2-8(6-9)13-16-11-5-4-10(15)7-12(11)17-13/h1-7H,14-15H2,(H,16,17) |
| SMIL | Nc1cccc(c1)c2nc3ccc(N)cc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-(3-aminophenyl)-3H-benzimidazol-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.26 |
| Formel vægt | 224.1062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?