Få mere at vide
2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-8(2)7-22-12-5-4-10(6-11(12)14(17)19)15-18-9(3)13(23-15)16(20)21/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H2,17,19)(H,20,21) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 334.0987 |
| Procent renhed | >95% |