missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic Acid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid |
| CAS | 118-04-7 |
| Molekylær formel | C14H10ClNO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | o-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)-benzoic acid, 2-[(3-Amino-4-chlorophenyl)carbonyl]benzoic acid, 3'-Amino-4'-chloro-o-benzoylbenzoic acid, 4-Chloro-3-aminobenzophenone-2'-carboxylic acid, NSC 74496, o-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,16H2,(H,18,19) |
| SMIL | O=C(C1=CC(N)=C(Cl)C=C1)C(C=CC=C2)=C2C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.69 |
| Formel vægt | 275.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?