Få mere at vide
2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050134
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050134 25 mg
30049992 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050134 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.180025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 59960-32-6
Analyt- eller komponentnavne 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,15,17H,1H3,(H,18,19)
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-[3-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 256.1099 g/mol