Få mere at vide
2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 59960-32-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,15,17H,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-[3-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |