Få mere at vide
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran, TRC
Artikelnummer. 18012130
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18012130 10 mg
18071520 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29137510MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51207-31-9
Molekylær formel C12 H4 Cl4 O
Molekylvægt (g/mol) 305.97
Synonym Dibenzofuran, 2,3,7,8-tetrachloro-, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran, 2,3,7,8-TCDF, 2378-TCDF, F 83, PCDF 83, TCDF, Tetrachlorodibenzofuran, 2,3,7,8-TetraCDF, 2,3,7,8-TeCDF, 2378-Tetrachlorodibenzofuran, 2378-TetraCDF, 2378-TeCDF
IUPAC navn 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran
SMIL Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)cc3c2cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl4O/c13-7-1-5-6-2-8(14)10(16)4-12(6)17-11(5)3-9(7)15/h1-4H
Formel vægt 303.9016