Få mere at vide
2,3,6-Trimethylphenol, 95%
Beskrivelse
2,3,6-Trimethylphenol bruges som mellemprodukt til syntetisk vitamin E. Det bruges til fremstilling af 2, 3, 5-Trimethylhydroquinon. Det bruges som mellemprodukt til antioxidanter og plast. Det bruges som en comonomer til modifikation af polyphenylenoxidharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3,6-Trimethylphenol bruges som mellemprodukt til syntetisk vitamin E. Det bruges til fremstilling af 2, 3, 5-Trimethylhydroquinon. Det bruges som mellemprodukt til antioxidanter og plast. Det bruges som en comonomer til modifikation af polyphenylenoxidharpikser.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,6-Trimethylphenol |
| Smeltepunkt | 59 °C til 62 °C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 215 °C |
| Flammepunkt | 100 °C (212 °F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2430 |
| Beilstein | 2042207 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 136.19 |
| Vis mere |