Få mere at vide
2,3,6-Trimethylphenol, 95%
Artikelnummer. 15436958
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436958 25 g 25g
15446958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60489.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2416-94-6 | C9H12O | 136,19 g/mol
2,3,6-Trimethylphenol bruges som mellemprodukt til syntetisk vitamin E. Det bruges til fremstilling af 2, 3, 5-Trimethylhydroquinon. Det bruges som mellemprodukt til antioxidanter og plast. Det bruges som en comonomer til modifikation af polyphenylenoxidharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,6-Trimethylphenol bruges som mellemprodukt til syntetisk vitamin E. Det bruges til fremstilling af 2, 3, 5-Trimethylhydroquinon. Det bruges som mellemprodukt til antioxidanter og plast. Det bruges som en comonomer til modifikation af polyphenylenoxidharpikser.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2416-94-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
MDL nummer MFCD00002229
InChI nøgle QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
IUPAC navn 2,3,6-trimethylphenol
SMIL CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trimethylphenol
Smeltepunkt 59 °C til 62 °C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 215 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2430
Beilstein 2042207
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 136.19
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6-Trimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,6-Trimethylphenol