Få mere at vide
2,3,6-Trifluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 11338926
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338926 1 g 1g
11348926 5 g 5g
11358926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19540.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3512-18-3 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
2,3,6-Trifluorpyridin bruges som mellemprodukt i organiske synteser og i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,6-Trifluorpyridin anvendes som mellemprodukt i organiske synteser og i lægemidler.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3512-18-3
Molekylær formel C5H2F3N
Molekylvægt (g/mol) 133.073
MDL nummer MFCD03001158
InChI nøgle HRLIANGJWPJFKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-pyridine, pubchem7955, acmc-1cs48, 2,3,6-tris fluoranyl pyridine
PubChem CID 2783288
IUPAC navn 2,3,6-trifluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trifluoropyridine
Tæthed 1.402
Kogepunkt 100°C to 102°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1365146
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 133.07
Procent renhed 97%