Få mere at vide
2,3,6-Trifluorophenol, 98%
Artikelnummer. p-7025060
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11474287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20379.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 113798-74-6 | C6H3F3O | 148.08 g/mol
2,3,6-Trifluorphenol kan anvendes som modelforbindelse til at undersøge den sted-selektive funktionalisering af halogen-bærende phenoler ved organometallisk tilgang.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,3,6-Trifluorphenol kan anvendes som modelforbindelse til at undersøge den sted-selektive funktionalisering
af halogen-bærende phenoler ved organometallisk tilgang.
Opløselighed Opløseligt i vand (47,267 mg
/L estimeret)
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113798-74-6
Molekylær formel C6H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 148.08
MDL nummer MFCD00061214
InChI nøgle QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517988
IUPAC navn 2,3,6-trifluorphenol
SMIL OC1=C(F)C=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trifluorophenol
Smeltepunkt 31°C to 36°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4976927
Synonym phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci
Opløselighedsinformation Soluble in water (47.267mg/L est.)
Formel vægt 148.09
Procent renhed 98%