Få mere at vide
2,3,6-Trifluorophenol, 98%
Artikelnummer. 11474287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474287 1 g 1g
11484287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20379.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 113798-74-6 | C6H3F3O | 148.08 g/mol
2,3,6-Trifluorphenol kan anvendes som modelforbindelse til at undersøge den sted-selektive funktionalisering af halogen-bærende phenoler ved organometallisk tilgang.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,3,6-Trifluorphenol kan anvendes som modelforbindelse til at undersøge den sted-selektive funktionalisering
af halogen-bærende phenoler ved organometallisk tilgang.
Opløselighed Opløseligt i vand (47,267 mg
/L estimeret)
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113798-74-6
Molekylær formel C6H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 148.08
MDL nummer MFCD00061214
InChI nøgle QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517988
IUPAC navn 2,3,6-trifluorphenol
SMIL OC1=C(F)C=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trifluorophenol
Smeltepunkt 31°C to 36°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4976927
Synonym phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci
Opløselighedsinformation Soluble in water (47.267mg/L est.)
Formel vægt 148.09
Procent renhed 98%