Få mere at vide
2,3,6-trifluorbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444697
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444697 250 mg 250mg
15434697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32026.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1017779-75-7 | Molekylformel: C6H2ClF3O2S | Molekylvægt: 230,59 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-75-7
Molekylær formel C6H2ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 230.59
MDL nummer MFCD09832391
InChI nøgle IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 22288636
IUPAC navn 2,3,6-trifluorbenzensulfonylchlorid
SMIL FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 230.59
Procent renhed 97%