Få mere at vide
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354476
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354476 1 g 1g
11364476 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20053.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84940-46-5
Molekylær formel C6HF6N
Molekylvægt (g/mol) 201.071
MDL nummer MFCD03840203
InChI nøgle DODFHNWFNCGXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,6-trifluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2,3,6-trifluoro-4-trifluoromethyl, 2,3,6-tris fluoranyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2782842
IUPAC navn 2,3,6-trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C(=C(N=C1F)F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.579
Kogepunkt 104°C to 106°C
Brydningsindeks 1.3774
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 6399655
Formel vægt 201.07
Procent renhed 97%