Få mere at vide
2,3,6-Trichlorotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,6-Trichlorotoluene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 193.9457 |