Få mere at vide
2,3,6-Trichloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,7-Trichloronaphthalene (2,3,6-Trichloronaphthalene) |
| CAS | 55720-40-6 |
| Molekylær formel | C10 H5 Cl3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | PCN 26 (2,3,6-Trichloronaphthalene) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-8-2-1-6-4-9(12)10(13)5-7(6)3-8/h1-5H |
| SMIL | Clc1ccc2cc(Cl)c(Cl)cc2c1 |
| IUPAC navn | 2,3,6-trichloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.51 |
| Formel vægt | 229.9457 |