Få mere at vide
2,3,6-Trichlorobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,6-Trichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-31-7 |
| Molekylær formel | C7 H3 Cl3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,3,6-Trichlorobenzoic acid, 2,3,6-TBA, 2,3,6-TCBA, HC 1281, TCB, TCBA, Trysben |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3,6-trichlorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.46 |
| Formel vægt | 223.9199 |