Få mere at vide
2,3,6-Trichloroanisole-d3 (methoxy-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,6-Trichloroanisole D3 (methyl D3) |
| CAS | 1219798-64-7 |
| Molekylær formel | C7 D3 H2 Cl3 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2,3,6-Trichloroanisole D3 (methyl D3), 2,3,6-Trichloroanisole-d3, 1,2,4-Trichloro-3-(methoxy-d3)benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,4-trichloro-3-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.4915 |
| Formel vægt | 212.9594 g/mol |
| Vis mere |