missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b][1]benzopyran-5-ium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b][1]benzopyran-5-ium Chloride |
| CAS | 207743-58-6 |
| Molekylær formel | C15H9O6 • Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Riccionidin A Chloride, 2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b]chromen-5-ium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8O6.ClH/c16-7-3-10(19)14-12(4-7)20-13-2-6-1-8(17)9(18)5-11(6)21-15(13)14;/h1-5H,(H3-,16,17,18,19);1H |
| SMIL | OC1=C2C([O+]=C(C=C(O)C(O)=C3)C3=C4)=C4OC2=CC(O)=C1.[Cl-] |
| IUPAC navn | 2,3,6,8-tetrahydroxybenzofuro[3,2-b]chromen-5-ium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.68 |
| Formel vægt | 320.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?