missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b][1]benzopyran-5-ium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30448944
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30448944 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30448944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3188505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b][1]benzopyran-5-ium Chloride
CAS 207743-58-6
Molekylær formel C15H9O6 • Cl
Mængde 5 mg
Synonym Riccionidin A Chloride, 2,3,6,8-Tetrahydroxybenzofuro[3,2-b]chromen-5-ium Chloride
InChI formel InChI=1S/C15H8O6.ClH/c16-7-3-10(19)14-12(4-7)20-13-2-6-1-8(17)9(18)5-11(6)21-15(13)14;/h1-5H,(H3-,16,17,18,19);1H
SMIL OC1=C2C([O+]=C(C=C(O)C(O)=C3)C3=C4)=C4OC2=CC(O)=C1.[Cl-]
IUPAC navn 2,3,6,8-tetrahydroxybenzofuro[3,2-b]chromen-5-ium chloride
Molekylvægt (g/mol) 320.68
Formel vægt 320.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.