missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,6,7-Tetramethoxy-9-phenanthrenecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30427300
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427300 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2988755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,6,7-Tetramethoxy-9-phenanthrenecarboxylic Acid
CAS 35676-02-9
Molekylær formel C19H18O6
Mængde 5 g
Synonym 2,3,6,7-Tetramethoxyphenanthrene-9-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C19H18O6/c1-22-15-6-10-5-14(19(20)21)13-9-18(25-4)17(24-3)8-12(13)11(10)7-16(15)23-2/h5-9H,1-4H3,(H,20,21)
SMIL OC(C1=CC(C=C(OC)C(OC)=C2)=C2C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3)=O
IUPAC navn 2,3,6,7-tetramethoxyphenanthrene-9-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 342.34
Formel vægt 342.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.