Få mere at vide
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]kinolin-9-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30420416
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420416 250 mg
30411554 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT064725250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-pyrido-[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
CAS 33985-71-6
Molekylær formel C13 H15 N O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15NO/c15-9-10-7-11-3-1-5-14-6-2-4-12(8-10)13(11)14/h7-9H,1-6H2
SMIL O=Cc1cc2CCCN3CCCc(c1)c23
Molekylvægt (g/mol) 201.264
Formel vægt 201.115