Få mere at vide
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylen, 95%
Artikelnummer. 15575226 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15575226 1 g 1g
15531591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575226 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457010010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 4877-80-9 | C18H12O6 | 324,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4877-80-9
Molekylær formel C18H12O6
Molekylvægt (g/mol) 324.29
InChI nøgle QMLILIIMKSKLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene, triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol, 2,3,6,7,10,11-triphenylenehexol, acmc-1ak9f, 2,3,6,7,10,11-hexa-hydroxytriphenylene
PubChem CID 11088610
IUPAC navn triphenylen-2,3,6,7,10,11-hexol
SMIL C1=C2C3=CC(=C(C=C3C4=CC(=C(C=C4C2=CC(=C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Smeltepunkt 138,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 324.29
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.