Få mere at vide
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Artikelnummer. 15480567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480567 10 g 10g
15460567 1 g 1g
15470567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66385.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4753-07-5 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4753-07-5
Molekylær formel C26H35BrO17
Molekylvægt (g/mol) 699.45
MDL nummer MFCD00153593
InChI nøgle NLFHLQWXGDPOME-UHFFFAOYNA-N
Synonym bromo heptaacetyl-d-lactoside, stabilized with calcium carbonate, bromo heptaacetyl-d-lactoside, 2,3,6,2 ,3 ,4 ,6-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2,2',3,3',4',6,6'-hepta-o-acetyl-alpha-d-lactosyl bromide, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-1-bromo-1-deoxy-alpha-d-lactopyranose min, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 2-o,3-o,6-o-triacetyl-4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-beta-d-galactopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromo-, a-d-lactoside, bromo 4-o-2 ,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-galactopyranosyl-2,3,6-tri-o-acetyl-, a-d-glucopyranoside,
PubChem CID 11136238
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-bromoxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)Br)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Farve Hvid
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform
Formel vægt 699.45
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide