missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-cellobiosylbromid, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15420497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420497 10 g 10g
15400497 1 g 1g
15410497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15420497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66024.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 14227-66-8 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol

Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Det anvendes som mellemprodukt
til farmaceutiske produkter.

Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol

. Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14227-66-8
Molekylær formel C26H35BrO17
Molekylvægt (g/mol) 699.45
MDL nummer MFCD00069839
InChI nøgle NLFHLQWXGDPOME-GLMDSCOTSA-N
Synonym cel br heptaacetate, alpha-d-cellobiosyl bromide heptaacetate, cellobiosyl bromide heptaacetate, acetobromo-d-cellobiose, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-diacetoxy-2-acetoxymethyl-6-bromotetrahydro-2h-pyran-3-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, alpha-d-glucopyranosyl bromide, 4-o-2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranosyl-, triacetate
PubChem CID 11039776
SMIL CC(=O)OC[C@H]1OC(Br)C(OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C1O[C@@H]1OC(COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-cellobiosyl bromide
Smeltepunkt 180 °C til 190 °C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in ethanol
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-bromoxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
Formel vægt 699.45
Fysisk form Pulver

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.