Få mere at vide
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-cellobiosylbromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410497 5 g 5g
15400497 1 g 1g
15420497 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66024.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14227-66-8 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som mellemprodukt
til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol
. Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14227-66-8
Molekylær formel C26H35BrO17
Molekylvægt (g/mol) 699.45
MDL nummer MFCD00069839
InChI nøgle NLFHLQWXGDPOME-GLMDSCOTSA-N
Synonym cel br heptaacetate, alpha-d-cellobiosyl bromide heptaacetate, cellobiosyl bromide heptaacetate, acetobromo-d-cellobiose, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-diacetoxy-2-acetoxymethyl-6-bromotetrahydro-2h-pyran-3-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, alpha-d-glucopyranosyl bromide, 4-o-2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranosyl-, triacetate
PubChem CID 11039776
SMIL CC(=O)OC[C@H]1OC(Br)C(OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C1O[C@@H]1OC(COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-cellobiosyl bromide
Smeltepunkt 180 °C til 190 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in ethanol
IUPAC navn [(2R,4S)-4,5-bis(acetyloxy)-6-brom-3-{[(2S,3R,5R)-3,4,5-tris(acetyloxy)-6-[(acetyloxy)methyl]oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]methylacetat
Formel vægt 699.45
Fysisk form Pulver