Få mere at vide
2,3,5-Triphenyltetrazolium, teknisk, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12615296 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12615296 10 g 10g
12625296 25 g 25g
12807192 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12615296 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3700/45
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
C19H15ClN4, CAS Nummer-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazoliumchlorid, triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazoliumchlorid, tetrazoliumchlorid, rød tetrazolium, tetrazoliumrød, tetrazoliumchlorid, uroscreen, urocheck, vitastain, 25g, CHEBI:78019, White, 334,81g/mol | CAS: 298-96-4 | C19H15ClN4 | 334,81 g/mol
C19H15ClN4, CAS-nummer-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazoliumchlorid, triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazoliumchlorid, tetrazoliumchlorid, rød tetrazolium, tetrazoliumrød, chlorid, tetrazoliumrød, chlorid vitastain, 25 g, CHEBI:78019, hvid, 334,81 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-96-4
Molekylær formel C19H15ClN4
Molekylvægt (g/mol) 334.81
MDL nummer MFCD00011963
InChI nøgle PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC navn 2,3,5-triphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMIL [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 235 °C
Farve Hvid
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 10 g
Formel vægt 334,81 g/mol
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.