Få mere at vide
2,3,5-triphenyltetrazoliumchlorid, 100,2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473521 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473521 100 g 100g
11453521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473521 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210312680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3300.00 DKK
    3142.21 DKK / 100g
    Spare 157.79 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 298-96-4
Molekylær formel C19H15ClN4
Molekylvægt (g/mol) 334.81
MDL nummer MFCD00011963
InChI nøgle PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
SMIL [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 5-Triphenyltetrazolium chloride
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1.002
Mængde 100 g
IUPAC navn 2,3,5-triphenyltetrazol-2-ium;chlorid
Formel vægt 334.8
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride