Få mere at vide
2,3,5-triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30454783
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454783 1 g
30456373 5 g
30453975 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454783 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8091001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-96-4
Molekylær formel C19H15ClN4
Molekylvægt (g/mol) 334.8
Synonym 1,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride, 1,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, PTB, RT, Red Tetrazolium, TPTZ, TT, TTC, TTC (dye), Tetrazolium Chloride, Tetrazolium Red, Triphenyltetrazolium Chloride, Urocheck, Uroscreen, Vitastain
SMIL [N+]1(C2=CC=CC=C2)=NC(C3=CC=CC=C3)=NN1C4=CC=CC=C4.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride
Mængde 1 g
Formel vægt 334.0985