Få mere at vide
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazoliumchloridmonohydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455673 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455673 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11455673 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522989310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.00 DKK
    564.19 DKK / 10g
    Spare 28.81 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 298-96-4
Molekylær formel C19H15ClN4
Molekylvægt (g/mol) 334.81
MDL nummer MFCD00011963
InChI nøgle PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC navn triphenyl-3H-1,2λ5,3,4-tetrazol-2-yliumchlorid
SMIL [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride Monohydrate
Farve Tan
Mængde 10 g
Formel vægt 334.81
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-TRIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM CHLORIDE, 10 G
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride